주요 문서
396168
Sigma-Aldrich
Strontium zirconate
powder, 10 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SrZrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
226.84
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zirconium
입자 크기
10 μm
SMILES string
[Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Zr/q;2*-1;+2;
InChI key
FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)