Key Documents
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-Homoalanine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Z-3-Aminobutyric acid, Z-DL-β-Homoala-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
237.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
product name
Z-DL-β-Homoalanine, ≥98.0% (HPLC)
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)