주요 문서
394971
Supelco
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
for GC derivatization
동의어(들):
1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH(OC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
Beilstein:
741889
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
Grade
for GC derivatization
반응 적합성
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acetylations
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable for the derivatization of primary sulfonamides.
기타 정보
Reagent for n-dimethylaminomethylene.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
82.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
28 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions, 398-398 (1979)
W.J.A. VandenHeuval and V.F. Gruber
Journal of Chromatography A, 112, 513-513 (1975)