주요 문서
394270
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyrazabole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8B2Br2N4
CAS Number:
Molecular Weight:
317.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES string
Brc1cn2[BH2-]n3cc(Br)c[n+]3[BH2-][n+]2c1
InChI
1S/C6H8B2Br2N4/c9-5-1-11-7-13-3-6(10)4-14(13)8-12(11)2-5/h1-4H,7-8H2
InChI key
DWRUZWSNQVHNKY-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)