주요 문서
393924
Sigma-Aldrich
Cyclooctanone oxime
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H14(=NOH)
CAS Number:
Molecular Weight:
141.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
bp
128-129 °C/14 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O\N=C1/CCCCCCC1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)