문서
393479
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)phenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
228.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3
InChI
1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2/t11-,12+,13-,16-
InChI key
KZMYFIUFUAOZHP-WTHWONHRSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable