주요 문서
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)