주요 문서
392677
Sigma-Aldrich
Cinnamyltriphenylphosphonium chloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
416.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
225-227 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C(\C=C\c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)