주요 문서
392553
Sigma-Aldrich
Fumaramide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCOCH=CHCONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(=O)\C=C\C(N)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)