주요 문서
392294
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COCH2CH(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
140-142 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(11(13)14)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
ICXWGAZLLKCSAT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Methyl-4-oxo-4-phenylbutyric acid is a butyric acid derivative.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)