Key Documents
391808
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
97%
동의어(들):
2-Mercapto-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-Phenyl-1,3,4-oxadiazoline-5-thione, 2-Phenyl-5-mercaptooxadiazole, 5-Phenyl-2-mercapto-1,3,4-oxadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
178.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES string
S=C1NN=C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H6N2OS/c12-8-10-9-7(11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,12)
InChI key
FOHWXVBZGSVUGO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)