Key Documents
391514
Sigma-Aldrich
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium diperchlorate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H82Cl2N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
862.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)cc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)