주요 문서
391492
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-methylquinolinium iodide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14IN
CAS Number:
Molecular Weight:
299.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CC[n+]1ccc(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-9-8-10(2)11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VQDKCFLPUPEBJC-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)