주요 문서
390895
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
235.06 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES string
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)