주요 문서
390577
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3Si]2CCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
229.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
117 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C(Cl)(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H18Cl2Si2/c1-10(2,3)7(8,9)11(4,5)6/h1-6H3
InChI key
WWPQQMDJOWANKG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)