문서
390534
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3ClF3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
197.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
159-161 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges