문서
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloroiron(II)
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
525.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable