주요 문서
390321
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetaldehyde dimethyl acetal
99%
동의어(들):
1,1,1-Trifluoro-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxy-1,1,1-trifluoroethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.09
Beilstein:
2070944
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
refractive index
n20/D 1.320 (lit.)
bp
78-79 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(OC)C(F)(F)F
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)