문서
390208
Sigma-Aldrich
Methyl 5-acetylsalicylate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COC6H3-2-(OH)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
InChI key
XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable