문서
389544
Sigma-Aldrich
1-Amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11NS · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
141.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
Cl.CC(C)(S)CN
InChI
1S/C4H11NS.ClH/c1-4(2,6)3-5;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
InChI key
YZCAFAKJYGDMSY-UHFFFAOYSA-N