주요 문서
388998
Sigma-Aldrich
Trihexyl trimellitate
97%
동의어(들):
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
CAS Number:
Molecular Weight:
462.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
vapor density
16.2 (vs air)
분석
97%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−45.5 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)