Key Documents
388580
Sigma-Aldrich
6′-Amino-3′,4′-(methylenedioxy)acetophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
179.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N