주요 문서
387606
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxypurine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
173-175 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
C(Oc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10N4O/c1-2-4-9(5-3-1)6-17-12-10-11(14-7-13-10)15-8-16-12/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15,16)
InChI key
ZZZXGPGVDJDFCJ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)