주요 문서
387576
Sigma-Aldrich
Decanoyl chloride
technical grade, 90%
동의어(들):
Capric acid chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
190.71
Beilstein:
507055
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
technical grade
vapor density
6.57 (vs air)
분석
90%
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
InChI key
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)