문서
386766
Sigma-Aldrich
Poly-L-arginine sulfate salt
average Mv 50,000-150,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
분자량
average Mv 50,000-150,000
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable