문서
386626
Sigma-Aldrich
Aluminum 1,4,8,11,15,18,22,25-octabutoxy-29H,31H-phthalocyanine triethylsiloxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C70H95AlN8O9Si
CAS Number:
Molecular Weight:
1247.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
100 °C (dec.) (lit.)
λmax
766 nm
SMILES string
CCCCOc1ccc(OCCCC)c2c3nc(nc4n5[Al](O[Si](CC)(CC)CC)n6c(n3)c7c(OCCCC)ccc(OCCCC)c7c6nc8nc(nc5c9c(OCCCC)ccc(OCCCC)c49)c%10c(OCCCC)ccc(OCCCC)c8%10)c12