주요 문서
386243
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-[3-(5-cyano-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-1-propenyl]-1-ethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzimidazolium hydroxide inner salt
Dye content ~90 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H32N6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
544.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, ~90%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
513 nm
SMILES string
CCN1\C(=C\C=C\c2n(CC)c3ccc(cc3[n+]2CCCCS([O-])(=O)=O)C#N)N(CC)c4cc(ccc14)C#N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)