Key Documents
386111
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-5-[(3-methyl-2-thiazolidinylidene)ethylidene]-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
270.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
분석
97%
mp
199-202 °C (lit.)
SMILES string
CCN1C(=S)OC(=C\C=C2/SCCN2C)\C1=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)