주요 문서
385824
Sigma-Aldrich
N-[4-Chloro-3-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorophenyl)-1H-pyrazol-3-ylamino]phenyl]-2-(1-octadecenyl)succinimide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H46Cl4N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
736.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
129-131 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cl)c(NC3=NN(C(=O)C3)c4c(Cl)cc(Cl)cc4Cl)c2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)