주요 문서
385654
Sigma-Aldrich
4-(4-Methylpiperidino)pyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.26
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)