Key Documents
385484
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxyphenyl)stearamide
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)16CONHC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
375.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)