일반 설명
Demonstrates the phenomenon of light emission. In the presence of a fluorescent dye, an energy rich molecule reacts with hydrogen peroxide solution. The individual mixtures immediately start to glow, with color being dependent on the dye used. One demonstration per kit.
Fundamental chemical principles are best retained by students when visual aids are utilized. The CHEMDEMO kits allow educators to present the basic properties of chemistry safely and easily.
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
- Bottle 1 Blue luminescence
- Bottle 2 Green luminescence
- Bottle 3 Orange luminescence
- Hydrogen peroxide solution
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.