주요 문서
383759
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-nitroguanidine
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
포함
25% water
SMILES string
CCCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)