주요 문서
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dione
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
248.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
258-259 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)