문서
383392
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dichloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
동의어(들):
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2′-Hydroxy-3′,5′-dichloroacetophenone, 2-Acetyl-4,6-dichlorophenol, 3,5-Dichloro-2-hydroxyacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2(OH)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
205.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
bp
132-134 °C/18 mmHg (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
InChI key
CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable