주요 문서
38320
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethylamine
≥97.0% (GC)
동의어(들):
N,N-Diisopropylethylenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.26
Beilstein:
1734800
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.443
density
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)N(CCN)C(C)C
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)