주요 문서
382507
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylheptylamine N-oxide hydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
159.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
2074145
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
InChI key
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)