문서
382264
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H5ClF3N
CAS Number:
Molecular Weight:
231.60
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
InChI key
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable