Key Documents
381861
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2(S),3a(R),8a(S)-(+)-hexahydro-8-(phenylsulfonyl)pyrrolo[2,3-b]indole-1,2-dicarboxylate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20N2O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
416.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +95°, c = 1 in methylene chloride
mp
166-168 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)