주요 문서
381578
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-sulfanilylurea
98%
동의어(들):
Carbutamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(H2N)C6H4SO2NHCONH(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
271.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)