Key Documents
381535
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylphenyl isocyanate)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2[C6H2(C2H5)2NCO]2
CAS Number:
Molecular Weight:
362.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N=C=O)c(CC)c2)cc(CC)c1N=C=O
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-5-18-10-16(11-19(6-2)22(18)24-14-26)9-17-12-20(7-3)23(25-15-27)21(8-4)13-17/h10-13H,5-9H2,1-4H3
InChI key
OQDCXRFLJMVOCC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)