주요 문서
381047
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl, dimer
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14Mo2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
518.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.6CO.2Mo/c2*1-6-4-2-3-5-6;6*1-2;;/h2*2-5H,1H3;;;;;;;;
InChI key
WZMMGPKGGGIKLS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)