주요 문서
380830
Sigma-Aldrich
Triethylhexylammonium bromide
99%
동의어(들):
Hexyltriethylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5N(C2H5)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
266.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-10-11-12-13(6-2,7-3)8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NAWZSHBMUXXTGV-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)