주요 문서
380512
Sigma-Aldrich
2,4,8-Trichlorodibenzofuran
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H5Cl3O
CAS Number:
Molecular Weight:
271.53
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
SMILES string
Clc1ccc2oc3c(Cl)cc(Cl)cc3c2c1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)