주요 문서
380385
Sigma-Aldrich
Trimethyl(propoxy)silane
98%
동의어(들):
Propoxytrimethylsilane, Propyl trimethylsilyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2OSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
132.28
Beilstein:
1732553
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
100-101 °C/735 mmHg (lit.)
density
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
PHPGKIATZDCVHL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
28.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)