주요 문서
380172
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2C(CH2OH)3
CAS Number:
Molecular Weight:
199.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)(CO)CBr
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)