농도
1.0 M in benzyl alcohol
bp
203-205 °C
density
1.077 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].[O-]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7O.Na/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
InChI key
LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter