Key Documents
379476
Sigma-Aldrich
2,6-Dihydroxy-4-methyl-3-pyridinecarbonitrile
99%
동의어(들):
2,6-Dihydroxy-3-cyano-4-methylpyridine, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-methylpyridine, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
mp
315 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)nc(O)c1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-4-2-6(10)9-7(11)5(4)3-8/h2H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI key
YRGYYQCOWUULNF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3