Key Documents
379182
Sigma-Aldrich
m-Carborane
98%
동의어(들):
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H12B10
CAS Number:
Molecular Weight:
144.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
InChI key
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)