문서
379131
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
purified by sublimation, 97%
동의어(들):
Bis(cyclopentadienyl)magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg(C5H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
형태
solid
정제법
sublimation
반응 적합성
core: magnesium
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F
Flash Point (°C)
21 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges